Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic Acid Diethyl Ester
D2967-1G D2967-5G
TCIAD2967-1GEA 1225 NOK
TCIAD2967-1G TCIAD2967-5G
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0% (by HPLC)
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate
Formel: C₁₉H₃₃O₄P
MW: 356,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00227871
CAS-nummer: 976-56-7
EINECS: 213-551-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C