1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Ethylene Sulphite, Glycol sulphite
D2977-25G
D2977-5G
TCIAD2977-25GEA
500
NOK
TCIAD2977-25G
TCIAD2977-5G
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (by GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide
Formel:
C₂H₄O₃S MW: 108,11 g/mol Kokepunkt: 172°C Flash punkt: 114°C |
MDL nummer:
MFCD00005354 CAS-nummer: 3741-38-6 EINECS: 223-131-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |