4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3104-500MG
D3104-1G
TCIAD3104-500MGEA
1325
NOK
TCIAD3104-500MG
TCIAD3104-1G
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene
Formel:
C₁₆H₁₆O₂ Lagringstemperatur: Kjøleskap |
CAS-nummer:
15638-14-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |