4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
D3134-1G D3134-5G
TCIAD3134-1GEA 475 NOK
TCIAD3134-1G TCIAD3134-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (by GC)
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formel: C₁₈H₂₄N₂
MW: 268,4000 g/mol
MDL nummer: MFCD01863731
CAS-nummer: 72914-19-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C