3,3-Dimethyl-1-indanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3-Dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3160-1G D3160-25G D3160-5G
TCIAD3160-1GEA 445 NOK
TCIAD3160-1G TCIAD3160-25G TCIAD3160-5G
3,3-Dimethyl-1-indanone ≥95.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-indanone
Formel: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Kokepunkt: 122°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01846169
CAS-nummer: 26465-81-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %