1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3167-1G D3167-5G
TCIAD3167-1GEA 700 NOK
TCIAD3167-1G TCIAD3167-5G
1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (by GC)
1,6-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
MDL nummer: MFCD09263746
CAS-nummer: 27973-29-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C