1,8-Dibromopyrene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3168-1G D3168-200MG
TCIAD3168-1GEA 4550 NOK
TCIAD3168-1G TCIAD3168-200MG
1,8-Dibromopyrene ≥97.0% (by GC)
1,8-Dibromopyrene
Formel: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00230868
CAS-nummer: 38303-35-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C