9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Dimethyl-9H-fluorene
D3235-5G D3235-1G
TCIAD3235-5GEA 1175 NOK
TCIAD3235-5G TCIAD3235-1G
9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₄
MW: 194,28 g/mol
Kokepunkt: 287°C
MDL nummer: MFCD00114670
CAS-nummer: 4569-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&vid=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C