2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Di-tert-amylphenol, 2,4-Bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2,4-Di-tert-pentylphenol
D3294-25G D3294-5G
TCIAD3294-25GEA 850 NOK
TCIAD3294-25G TCIAD3294-5G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formel: C₁₆H₂₆O
MW: 234,38 g/mol
Kokepunkt: 143°C
MDL nummer: MFCD00041929
CAS-nummer: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&vid=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %