3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, DHP Linker
D3295-1G D3295-5G
TCIAD3295-1GEA 245 NOK
TCIAD3295-1G TCIAD3295-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00051507
CAS-nummer: 3749-36-8
EINECS: 223-150-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %