3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyladamantane
D3367-1G D3367-5G
TCIAD3367-1GEA 825 NOK
TCIAD3367-1G TCIAD3367-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-1-adamantanemethanol
Formel: C₁₃H₂₂O
MW: 194,32 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00188062
CAS-nummer: 26919-42-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C