1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ItBu, 1,3-Di-t-butylimidazol-2-ylidene
D3472-1G D3472-5G
TCIAD3472-1GEA 1875 NOK
TCIAD3472-1G TCIAD3472-5G
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene
Formel: C₁₁H₂₀N₂
MW: 180,30 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03788921
CAS-nummer: 157197-53-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %