4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
D3482-25G D3482-5G
TCIAD3482-25GEA 8600 NOK
TCIAD3482-25G TCIAD3482-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Kokepunkt: 123°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03840449
CAS-nummer: 1703-46-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %