2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,5-Hexanediol Diacetate
D3496-25G D3496-5G
TCIAD3496-25GEA 4050 NOK
TCIAD3496-25G TCIAD3496-5G
2,5-Diacetoxyhexane ≥98.0% (by GC)
2,5-Diacetoxyhexane
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokepunkt: 122°C
CAS-nummer: 10299-35-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %