2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
D3499-25G D3499-5G
TCIAD3499-25GEA 785 NOK
TCIAD3499-25G TCIAD3499-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Kokepunkt: 63°C
Flash punkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00209504
CAS-nummer: 4077-47-8
EINECS: 223-797-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %