4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,7-Epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1(3H)-one
D3552-1G D3552-5G
TCIAD3552-1GEA 675 NOK
TCIAD3552-1G TCIAD3552-5G
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one ≥97.0% (by HPLC)
4,10-Dioxatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-en-3-one
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
CAS-nummer: 72150-22-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C