2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3553-1G D3553-5G
TCIAD3553-1GEA 730 NOK
TCIAD3553-1G TCIAD3553-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (by GC)
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677703
CAS-nummer: 115010-11-2
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C