9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3586-5G D3586-25G
TCIAD3586-5GEA 810 NOK
TCIAD3586-5G TCIAD3586-25G
9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Diphenylfluorene
Formel: C₂₅H₁₈
MDL nummer: MFCD00093944
CAS-nummer: 20302-14-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C