Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
D3592-1G D3592-200MG
TCIAD3592-1GEA 4050 NOK
TCIAD3592-1G TCIAD3592-200MG
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00012413
CAS-nummer: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 24.9 to 26.4 %
Chloride 18.0 to 20.0 %