3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3603-1G D3603-5G
TCIAD3603-1GEA 1125 NOK
TCIAD3603-1G TCIAD3603-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl ≥95.0% (by GC)
3,3'-Dibromo-4,4'-dimethoxybiphenyl
Formel: C₁₄H₁₂Br₂O₂
MW: 372,06 g/mol
MDL nummer: MFCD10000957
CAS-nummer: 108989-36-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C