3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3637-25G D3637-5G
TCIAD3637-25GEA 1550 NOK
TCIAD3637-25G TCIAD3637-5G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline ≥94.0% (by GC)
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,99 g/mol
MDL nummer: MFCD00044104
CAS-nummer: 83121-15-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C