2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
D3638-1G D3638-5G
TCIAD3638-1GEA 675 NOK
TCIAD3638-1G TCIAD3638-5G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Kokepunkt: 351°C
MDL nummer: MFCD00956021
CAS-nummer: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C