Diethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
D3639-25G D3639-5G
TCIAD3639-25GEA 3850 NOK
TCIAD3639-25G TCIAD3639-5G
Diethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Diethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
CAS-nummer: 19145-96-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C