3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
D3640-1G D3640-5G
TCIAD3640-1GEA 945 NOK
TCIAD3640-1G TCIAD3640-5G
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine ≥98.0% (by HPLC)
3,6-Di(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
Formel: C₁₂H₈N₆
MW: 236,24 g/mol
Smeltepunkt: 225°C
MDL nummer: MFCD00121717
CAS-nummer: 1671-87-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%