Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3641-1G D3641-200MG
TCIAD3641-1GEA 3550 NOK
TCIAD3641-1G TCIAD3641-200MG
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (by GC)
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
Formel: C₈H₄S₃
MW: 196,30 g/mol
Kokepunkt: 138°C
MDL nummer: MFCD06656577
CAS-nummer: 3593-75-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C