2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3674-25G D3674-5G
TCIAD3674-25GEA 4225 NOK
TCIAD3674-25G TCIAD3674-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Kokepunkt: 132°C
CAS-nummer: 2941-71-1
EINECS: 220-930-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %