2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3678-1G D3678-200MG D3678-5G
TCIAD3678-1GEA 1025 NOK
TCIAD3678-1G TCIAD3678-200MG TCIAD3678-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03931293
CAS-nummer: 25121-87-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C