3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3679-1G D3679-200MG
TCIAD3679-1GEA 3375 NOK
TCIAD3679-1G TCIAD3679-200MG
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000958
CAS-nummer: 392662-65-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C