Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D3692-1G D3692-5G
TCIAD3692-1GEA 890 NOK
TCIAD3692-1G TCIAD3692-5G
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Kokepunkt: 119°C
CAS-nummer: 17673-68-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %