3,5-Dimethyl-1-adamantanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Hydroxy-3,5-dimethyladamantane
D3697-1G D3697-5G
TCIAD3697-1GEA 715 NOK
TCIAD3697-1G TCIAD3697-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanol ≥97.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-1-adamantanol
Formel: C₁₂H₂₀O
MW: 180,29 g/mol
Smeltepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00074775
CAS-nummer: 707-37-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C