2,6-Dichlorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, 2,6-Dichloro-N-phenylaniline
D3778-25G D3778-250G
TCIAD3778-25GEA 350 NOK
TCIAD3778-25G TCIAD3778-250G
2,6-Dichlorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichlorodiphenylamine
Formel: C₁₂H₉Cl₂N
MW: 238,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00269648
CAS-nummer: 15307-93-4
EINECS: 239-349-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C