2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Mercaptopropanone Dimer, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol
D3785-5G D3785-25G
TCIAD3785-5GEA 540 NOK
TCIAD3785-5G TCIAD3785-25G
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane ≥95.0% (by GC)
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane
Formel: C₆H₁₂O₂S₂
MW: 180,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00010121
CAS-nummer: 55704-78-4
EINECS: 259-770-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C