3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3798-1G
D3798-25G
D3798-5G
TCIAD3798-1GEA
500
NOK
TCIAD3798-1G
TCIAD3798-25G
TCIAD3798-5G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel:
C8H4Br2S2 MW: 324,0554 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00114806 CAS-nummer: 51751-44-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |