1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D3812-1G D3812-5G D3812-25G D3812-100G
TCIAD3812-1GEA 445 NOK
TCIAD3812-1G TCIAD3812-5G TCIAD3812-25G TCIAD3812-100G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Formel: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
MW: 367,79 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01073546
CAS-nummer: 178439-26-4
FN: 1759
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %