1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethylene Carbonate
D3821-5G D3821-25G
TCIAD3821-5GEA 2375 NOK
TCIAD3821-5G TCIAD3821-25G
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (by GC)
1,3-Dioxan-2-one
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Kokepunkt: 135°C
MDL nummer: MFCD00010440
CAS-nummer: 2453-03-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C