2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Di(1H-pyrrol-2-yl)methane
D3851-1G D3851-5G
TCIAD3851-1GEA 2000 NOK
TCIAD3851-1G TCIAD3851-5G
2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (by GC)
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formel: C₉H₁₀N₂
MW: 146.19 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03931560
CAS-nummer: 21211-65-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C