trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-ethylbicyclohexyl
D3856-1G D3856-5G
TCIAD3856-1GEA 650 NOK
TCIAD3856-1G TCIAD3856-5G
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (by GC)
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane
Formel: C₂₀H₂₈F₂
MW: 306,44 g/mol
MDL nummer: MFCD11053389
CAS-nummer: 118164-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1a47627134ca439710edf7c33d2d67aeec3b49&vid=2ae68cf10236397242b488a75832d6c6cc3b292e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C