2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
D3857-25G D3857-5G
TCIAD3857-25GEA 3100 NOK
TCIAD3857-25G TCIAD3857-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (by GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD00068058
CAS-nummer: 55745-70-5
EINECS: 259-788-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %