2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D3859-25G D3859-5G
TCIAD3859-25GEA 1525 NOK
TCIAD3859-25G TCIAD3859-5G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₂Br₂
MW: 352,07 g/mol
MDL nummer: MFCD00099471
CAS-nummer: 28320-32-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C