1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene, IMes, 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
D3870-1G D3870-5G
TCIAD3870-1GEA 1550 NOK
TCIAD3870-1G TCIAD3870-5G
1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene
Formel: C₂₁H₂₄N₂
MW: 304,44 g/mol
Smeltepunkt: 155°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09265338
CAS-nummer: 141556-42-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %