3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3928-1G D3928-5G
TCIAD3928-1GEA 2000 NOK
TCIAD3928-1G TCIAD3928-5G
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (by GC)
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
Formel: C₂₀H₃₀S₂
MW: 334,58 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15072161
CAS-nummer: 135926-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %