2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
D3933-25G D3933-5G
TCIAD3933-25GEA 2200 NOK
TCIAD3933-25G TCIAD3933-5G
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Formel: C₂₅H₃₂Br₂
MW: 492,34 g/mol
MDL nummer: MFCD03427215
CAS-nummer: 189367-54-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C