2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
D3934-25G D3934-5G
TCIAD3934-25GEA 2700 NOK
TCIAD3934-25G TCIAD3934-5G
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene
Formel: C₂₉H₄₀Br₂
MW: 548,45 g/mol
MDL nummer: MFCD03427216
CAS-nummer: 198964-46-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C