3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3-Dibromo-5,5-bis(trimethylsilyl)-2,2-bithiophene
D3941-1G D3941-5G
TCIAD3941-1GEA 1300 NOK
TCIAD3941-1G TCIAD3941-5G
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene
Formel: C₁₄H₂₀Br₂S₂Si₂
MW: 468,41 g/mol
MDL nummer: MFCD16621088
CAS-nummer: 207742-50-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C