Dimetylamin ∼10% ∼2 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Danger
D3948-100ML D3948-500ML
TCIAD3948-100MLEA 340 NOK
TCIAD3948-100ML TCIAD3948-500ML
Dimetylamin ∼10% ∼2 mol/L in THF
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
Flash punkt: -36°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
FN: 2924
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591071a46f38e2b2783959cf617e8bc47fca4171&vid=8a5ff121266c9d930ddc5b32209cd076aa475b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 12.0 w/w%