3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3950-1G D3950-5G
TCIAD3950-1GEA 1150 NOK
TCIAD3950-1G TCIAD3950-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00111522
CAS-nummer: 2199-58-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C