3,6-Di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
D3952-1G D3952-5G
TCIAD3952-1GEA 420 NOK
TCIAD3952-1G TCIAD3952-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formel: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
MDL nummer: MFCD03425849
CAS-nummer: 37500-95-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C