2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3954-1G D3954-5G
TCIAD3954-1GEA 2150 NOK
TCIAD3954-1G TCIAD3954-5G
2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromobenzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formel: C₁₀H₄Br₂S₂
MW: 348,07 g/mol
CAS-nummer: 909280-97-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %