9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,10-Di(naphthalen-1-yl)anthracene
D3975-1G D3975-5G
TCIAD3975-1GEA 1025 NOK
TCIAD3975-1G TCIAD3975-5G
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Smeltepunkt: 360°C
MDL nummer: MFCD04222155
CAS-nummer: 26979-27-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (total of isomer)