6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridine
D3988-1G D3988-5G D3988-25G
TCIAD3988-1GEA 1175 NOK
TCIAD3988-1G TCIAD3988-5G TCIAD3988-25G
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (by GC)
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
MDL nummer: MFCD00234587
CAS-nummer: 49669-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C